Documenti fondamentali
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 161.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 161.00
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)