Documenti fondamentali
642010
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3IN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
203-207 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-4-1-3(8(10)11)2-7-5(4)9/h1-2H,(H,7,9)
DPHDSYLWPVMRTM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)