Documenti fondamentali
641715
Sigma-Aldrich
N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
97%
Sinonimo/i:
4′,5′-Dichloro-2′-nitroacetanilide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)