Documenti fondamentali
641707
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4,5-dichlorophenyl)acetamide
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(Cl)2NHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C8H8Cl2N2O/c1-4(13)12-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
RFAVPISRRMQCOS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)