Documenti fondamentali
641626
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C6H13MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in THF
Densità
0.965 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)