Documenti fondamentali
641537
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzyloxy-2-chloro-4-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
96-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)