Documenti fondamentali
641529
Sigma-Aldrich
trans-4-Benzyloxy-3-chloro-5-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4-benzyloxy-5-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
137-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\[N+]([O-])=O)cc(Cl)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14ClNO4/c1-21-15-10-13(7-8-18(19)20)9-14(17)16(15)22-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+
XKJQWVBCSSZOCK-BQYQJAHWSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)