641111
1,5-Dimethoxy-1,4-cyclohexadiene
96%
About This Item
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4910 (lit.)
P. ebollizione
45-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1=CCC=C(C1)OC
InChI
1S/C8H12O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
MDBSJHGNFNKPTA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)