Documenti fondamentali
640581
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-4(3H)-quinazolinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
249-253 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C9H7ClN2O/c10-5-8-11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)12-8/h1-4H,5H2,(H,11,12,13)
KSLWZHWJFFDMMK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)