640220
Poly(vinyl phenyl sulfide-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Composizione
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
Indice di rifrazione
n20/D 1.6568 (lit.)
λmax
221 nm
Descrizione generale
High refractive index polymer
Applicazioni
Photocrosslinkable polymer for optical waveguides
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
High Refractive Index Polymers for Optical Applications
Beecroft, L.L and Ober, C.K.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A34, 573-586 (1997)