Documenti fondamentali
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
99-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)