Key Documents
639516
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16BClO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
185-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)