Documenti fondamentali
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Punto di fusione
124-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)