Documenti fondamentali
639419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
104-109 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)