Documenti fondamentali
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
About This Item
Formula condensata:
HSC6H3(F)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)