Documenti fondamentali
639222
Sigma-Aldrich
Lithium 2-ethylhexoxide
10-13 wt. % in heptane
Sinonimo/i:
Lithium 2-ethyl-1-hexanolate, Lithium 2-ethyl-1-hexylate
About This Item
Formula condensata:
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Concentrazione
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
Impurezze
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
Stringa SMILE
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)