Documenti fondamentali
639028
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrFI
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.624 (lit.)
P. ebollizione
249-250 °C (lit.)
Densità
2.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Cc1cc(F)c(Br)cc1I
InChI
1S/C7H5BrFI/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3
ACDTXEFSNCPJED-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)