Documenti fondamentali
638765
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxycinnamic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
FFQJKQJQLDOHDW-HWKANZROSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)