Key Documents
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3