Documenti fondamentali
637556
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-cyclohexylglycinol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +13°, c = 1% in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
83-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
YNBRORWNNGUYQA-NSHDSACASA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)