Documenti
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-bromo-2-indolyl)boronic acid
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15BBrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.