637351
Carbon nanotube, double-walled
50-80% carbon basis, O.D. × I.D. × L 5 nm × 1.3-2.0 nm × 50 μm
Sinonimo/i:
DWNT, Double wall carbon nanotubes
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
50-80% carbon basis
Stato
powder
Composizione
carbon, >90% (trace metal basis)
D.E. × D.I. × lungh.
5 nm × 1.3-2.0 nm × 50 μm
Area superficiale
>600 m2/g
Densità bulk
0.12‑0.14 g/mL
Stringa SMILE
[C]
InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.