Documenti fondamentali
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
96%
Sinonimo/i:
Thiobenzylacetimidate hydrochloride
Scegli un formato
5 G
CHF 89.00
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 89.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 89.00
Check Cart for Availability
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
157-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)