Documenti fondamentali
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H30
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
224-228 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)