Documenti fondamentali
636290
Sigma-Aldrich
2-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
N-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24BNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-10-12-15(13-11-14)26(22,23)21-17-9-7-6-8-16(17)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
XJERZPFENBAXMZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)