Documenti fondamentali
635782
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H2F2CHOB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
255-260 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
  • Preparation of boronate based D-glucose sensors
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)