Documenti fondamentali
635766
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
3-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH2C6H3(OCH3)2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
100-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H17BO5/c1-19-14-6-11(7-15(9-14)20-2)10-21-13-5-3-4-12(8-13)16(17)18/h3-9,17-18H,10H2,1-2H3
AJLNRXRMGFVLDN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)