Documenti
634913
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2C6H3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
JHDNGEJBXLHONS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges