Documenti fondamentali
634905
Sigma-Aldrich
4′-Ethoxy-2′-hydroxy-3′-methylacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OC6H2(CH3)(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCOc1ccc(C(C)=O)c(O)c1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-6-5-9(8(3)12)11(13)7(10)2/h5-6,13H,4H2,1-3H3
JZJNFRYRYWLJBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)