634727
2-Ketobutyric acid-4-13C,4,4-d2 sodium salt hydrate
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,4,4-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O.[Na+].[2H][13CH]([2H])CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D2;;
PVLJVKQSCAHPPR-HZTJCJGNSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.