634697
Magnesium oxide
(single crystal substrate), <111>, ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
single side polished
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
(single crystal substrate)
Costante dielettrica
9.8
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: magnesium
Lungh. × largh. × spess.
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Impurezze
<10 ppm C
<10 ppm Cr
<10 ppm Si
<15 ppm Al
<40 ppm Ca
<5 ppm B
<50 ppm Fe
Trasmittanza
200-400 nm, >90%
500-1000 nm, >98%
Punto di fusione
2852 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<111>
Stringa SMILE
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Proprietà fisiche
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)