Documenti
634654
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylthioacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4SC(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
96 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
51-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrOS/c1-6(10)11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3
ZILDXZXTWVSRDE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves