Documenti fondamentali
634204
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 6-Amino-3-bromo-2,4-lutidine
Scegli un formato
5 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 147.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)