Documenti fondamentali
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20BrNSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.574
P. ebollizione
158 °C/0.10 mmHg
Densità
1.224 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)