Documenti
633860
2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane-2-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
Enflurane-2-d1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3HClDF5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.50
Numero MDL:
Purezza isotopica
98 atom % D
PM
185.48 by atom % calculation
P. eboll.
57 °C (lit.)
Densità
1.525 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[2H]C(F)(Cl)C(F)(F)OC(F)F