Documenti fondamentali
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5430 (lit.)
Densità
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)