Documenti
633550
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
122-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1csc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
YCIVJGQMXZZPAB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves