Key Documents
633542
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
145-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1NC(C)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(2)12-14-11-7-5-4-6-10(11)13(18)16(12)15-9(3)17/h4-8H,1-3H3,(H,15,17)
IABUZCGOUHAHQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)