Documenti
632937
Sigma-Aldrich
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
Sinonimo/i:
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea, 3-(Trifluoromethyl)phenylthiourea
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4NHCSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves