Key Documents
632880
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-benzyloxybenzyl bromide
50-100 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g loading, 1 % cross-linked
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.2 mmol/g loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
Note legali
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)