Documenti fondamentali
632848
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
199-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)