Documenti fondamentali
632643
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5720 (lit.)
P. ebollizione
250-251 °C (lit.)
Densità
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6H2
QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)