632422
Indole-4-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Formylindole, NSC 337264
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
139-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-10-9/h1-6,10H
JFDDFGLNZWNJTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- reactant in Biginelli reaction
- reactant in synthesis of aurora kinase A inhibitors
- reactant in preparation of antitumor agents
- reactant in intramolecular Friedel-Crafts acylation
- reactant in preparation of inhibitors of cell division in E. coli
- reactant in synthesis of Hantzsch pyridine-containing Schiff bases
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articoli
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.