Documenti fondamentali
632074
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentyl-1-propyne
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4490 (lit.)
P. ebollizione
132-134 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)