Documenti fondamentali
631914
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
117-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
  • Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
  • Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
  • Chemoselective reduction reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)