Documenti
631906
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
149-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccncc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(9-5-7-13-8-6-9)16-11-4-2-1-3-10(11)14-15-16/h1-8H
FVEXIHSMWMFMRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3