Documenti fondamentali
631671
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol
97%
About This Item
Formula condensata:
(C10H10OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
138-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2CCCCc2c1-c3c(O)ccc4CCCCc34
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)