Documenti fondamentali
631574
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3OCH2OC10H6)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D -90°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3- or 3,3′-di-substituted products can be obtained easily via ortho-metallation and subsequent treatment with an electrophile to give the corresponding BINOL derivatives.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cox, P. J. et al
Tetrahedron Letters, 33, 2253-2253 (1992)