Documenti
631418
Sigma-Aldrich
Benzo[k,l]xanthene-3,4-dicarboxylic anhydride
Sinonimo/i:
Benzoxanthene anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges