Documenti
631094
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
(2-Fluorobenzyl)methylamine, N-(2-Fluorobenzyl)-N-methylamine, N-Methyl-2-fluorobenzylamine, N-Methyl-o-fluorobenzylamine
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5010 (lit.)
P. eboll.
73 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter